missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ Gant d’examen médical en latex SafeTouch™ Rejuvenate™ avec bouts des doigts texturés. Gants d’examen médicaux en latex.

Numéro de catalogue. 296357743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
296357743 Très grand
296357739 Très petit
296357740 Petit
296357741 Moyen
296357742 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 296357743 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 1163 E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Medicom™ SafeTouch™ Rejuvenate™, bouts des doigts texturés, enrichis de lanoline et de vitamine E.

  • Gant plus épais et très résistant.
  • Fabriqué en latex de caoutchouc naturel pour un ajustement ergonomique et une résistance optimale aux déchirures, perforations et produits chimiques.
  • Bouts des doigts texturés pour une prise sûre, même en milieu humide.
  • Formule douce pour la peau : enrichie de lanoline et de vitamine E pour hydrater et adoucir les mains.
  • 1 000/boîte

Spécifications

Chloré Non
Sans accélérateur Non
Applications Soins de santé
NQA 1.5
Couleur Crème
Jetable Usage unique
Finition extérieure Entièrement texturé
Sans latex Non
Poudré Sans poudre
Taille Très grand
Stérilité Non stérile
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Bord roulé
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats