missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ SafeMask™ Masque de procédure courbe
Description
- SafeMask™ Courbe conçue pour offrir protection et confort aux professionnels et autres utilisateurs, afin de réduire l’exposition des porteurs et/ou la transmission des particules pathogènes.
- La conception du masque non plissé comprend trois rabats repliés en matériau filtrant multicouches, scellé par ultrasons ce qui permet un ajustement profilé avec une plus grande poche d'air « 3D » pour une meilleure respirabilité.
- Le masque sans latex et résistant aux fluides comprend un ner ajustable et des boucles d’oreille élastiques.
- Les masques de procédure sont conçus pour être portés par le personnel pendant les procédures afin de protéger à la fois, le patient et le personnel contre le transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de particules.
- ASTM Norme de conformité F2100.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Masque facial médical/procédural |
| Niveau ASTM | ASTM Niveau 3 |
| Couleur | Bleu |
| Type de fixation | Boucles d’oreilles |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille | Taille unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Plissé |
| Certifications/Conformité | ASTM F2100 |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus de résultats |