missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA Professional Gants RollPruf Tripolymère pour salle blanche
Description
- Conçu pour des applications exigeantes en salle blanche et en environnement contrôlé nécessitant un contrôle de la contamination et une résistance chimique.
- Fabriqué à partir d’un mélange triple polymère de latex naturel, néoprène et nitrile.
- Adapté aux applications en salle blanche de classe 10 / ISO classe 4.
- Recommandé pour les industries des semi-conducteurs, de l’électronique, de l’aérospatiale, de la pharmacie et de la biotechnologie.
- Fabriqué sans pigments, sans remplissages ni plastifiants DOP.
- Résistant aux acides, sels, alcools, cétones et alcalis.
- Lavé avec de l’eau ultrapure déionisée pour enlever les particules et les ions réactifs.
- Un faible nombre de résidus non volatils aide à protéger les composants et procédés sensibles.
- Étirez-vous sur les paumes et les jointures pour une meilleure liberté de mouvement et une réduction de la fatigue.
- Conçu pour une excellente sensibilité tactile pour une manipulation et un assemblage précis.
- Bracelet codé par couleur pour l’identification de la taille (le bracelet ne contient pas de dioxyde de titane).
Spécifications
Spécifications
| Chloré | Oui |
| Classe de salle blanche | Classe 10 (ISO 4) |
| Sans accélérateur | Non |
| NQA | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Réutilisable |
| Finition extérieure | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 8 mil |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0.2 mm |
| Main | Spécifique |
| Afficher plus de résultats |