missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ RevitaCell™ Supplément (100X)

Numéro de catalogue. A2644501
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A2644501 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A2644501 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2644501

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

RevitaCell™ Supplément (100X)

RevitaCell™ Supplément (100X) a été optimisé pour une utilisation avec des cellules souches pluripotentes (PSC), soit comme solution de récupération post-dégel pour améliorer la viabilité cellulaire, soit en combinaison avec Essential 8™ Medium pour améliorer les applications de passage cellulaire unique. Il peut aussi être utilisé pour la récupération des neurones primaires, traditionnellement une cellule difficile à récupérer efficacement. L’amélioration significative observée dans ces applications est due à la présence d’un inhibiteur ROCK plus spécifique, couplé à des molécules contenant des propriétés antioxydantes et de récupération des radicaux libres qui minimisent l’impact du stress sur les cellules.

  • L’activation—offre une viabilité maximale des cellules lors de l’exécution du passage d’une seule cellule
  • Récupération—rapide des cellules : viabilité cellulaire post-dégel élevée et croissance des cellules souches pluripotentes (transmises en amas ou en cellules uniques) et des neurones
  • Formulé de manière cohérente—utilisant des matériaux sans origine animale et définis chimiquement pour la qualité et la confiance

    . Le passage
    cellulaire unique L’utilisation du supplément RevitaCellTM pendant 18 à 24 heures après le passage cellulaire unique améliore considérablement la survie cellulaire. Il est démontré que les cellules atteignent la confluence de passage dans les 3 à 4 jours suivant l’ensemencement.

    Un profilage kinase à plus haute spécificité
    des petites molécules pro-survie dans RevitaCell™ un supplément montre une spécificité plus élevée comparé aux inhibiteurs traditionnels de ROCK (c’est-à-dire Y-27632 et Thiazovivine).

    Une récupération
    post-dégel plus rapide : les CSP récupérés à 40 000 cellules/cm 2 viables en utilisant un milieu complété par RevitaCell™ un supplément pendant les 24 premières heures de récupération après le dégel, suivies d’une alimentation avec un médium non supplémenté Essential 8™ , atteindront généralement une confluence de 80% en <5 jours, réduisant significativement le temps moyen de récupération post-dégel de la plupart des solutions de cryopréservation. La prolifération des neurites des neurones est également significativement améliorée avec le RevitaCell™ supplément.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Conserver à -5 à -20 °C et protéger de la lumière.
    Type de cellules Cellules souches (iPS - Souches pluripotentes induites)
    Classification Sans origine animale
    Concentration 100 X
    Type de culture Cellules souches (embryonnaires, iPS - souche pluripotente induite)
    Type de produit Supplément média
    Qualité de fabrication cGMP pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485
    Gamme de produit Gibco, RevitaCell
    Quantité 5 mL
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
    Sources Sans origine animale
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.