missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Kit de panneaux de panneaux réfléchissants : Bradylite NFPA Diamonds

Numéro de catalogue. 19110394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
5 x 5 po.
25,4 x 25,4 cm (10 x 10 po)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19110394 5 x 5 po.
19110395 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19110394 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 58272

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation et des marquages appropriés. Ce Brady™ kit de panneaux réfléchissants est un outil durable, clair et efficace pour sensibiliser aux dangers en milieu de travail.

These Bradylite™ reflective numbers and letters are designed for use in low-light or dark areas, offering reflection 100 times brighter than a plain white surface. They are constructed from Engineering Grade B-997 reflective sheeting and feature an aggressive, permanent acrylic adhesive suitable for cold temperature application.

  • Material: Engineering Grade B-997 Reflective Sheeting
  • Dimensions: 2 7/8 in. H x 1 3/4 in. W (2 1/2 in. character height)
  • Service Temperature Range: -40°F to 200°F
  • Minimum Application Temperature: -17°F
  • Resistance Properties: Abrasion-resistant and chemical-resistant
  • Durability: 4 to 6 years average outdoor durability
  • Applications: Facility, hazard, and safety identification
  • Compliance: REACH SVHC compliant; RoHS not applicable

Spécifications

Matériau Feuilles réfléchissantes
Type de support Self-adhesive
Forme Carré
Dimensions (L x P) 5 x 5 po.
Texte affiché Kit de panneaux de panneaux réfléchissants : Bradylite NFPA Diamonds
Type de produit Safety Sign
Couleur Rouge