missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ThermoCool™ Qwik Cooler Bandana
Description
- Faites tremper ThermoCool™ le produit dans de l’eau froide pendant environ trois minutes
- Versez et pressez l’excès d’eau
- Réfrigération ou congélation optionnelle
- Ne placez pas de produit congelé directement sur la peau
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Patron : 4 rouges, 4 bleu marine, 4 noirs |
| Type de produit | Bandana de refroidissement |
| Taille | Universel |
| Ventilée | Non ventilé |
| Type de tête | Bandana |
| Largeur (métrique) | 114.3 cm |
| Largeur (impériale) | 3,75 in |