Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 systèmes PCR en temps réel, 384 puits
Description
Comprend
Pas d’ordinateur
Le logiciel optimisé de conception et d’analyse est idéal tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Lorsqu’il est connecté au Thermo Fisher Cloud, le QuantStudio™ système 5 donne accès à vos données où et quand vous le souhaitez. Grâce à une technologie éprouvée OptiFlex™ (avec 5 canaux couplés et une DEL blanche), le QuantStudio™ système de 5 384 puits permet une meilleure précision et sensibilité des données pour un large éventail d’applications génomiques. Le QuantStudio™ système 5 offre également les fonctions logicielles intégrées de sécurité des dossiers électroniques et de prévention de l’accès non autorisé aux instruments pour faciliter la conformité au 21 CFR Partie 11.
Les caractéristiques du QuantStudio™ système à 5 avec bloc à 96 puits incluent :
- Technologie éprouvée OptiFlex™ (combinaisons de 6 canaux découplés/21 filtres avec DEL blanche) pour des résultats fiables
- Gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonctionnalités de pause pour un meilleur contrôle des données d’expériences
- Fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11
- Un logiciel sécurisé basé sur le cloud offre une accessibilité et des options de stockage accrues
- Logiciel d’instruments simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Format 96 puits 0,2 mL ou 96 puits 0,1 mL
Thermo Fisher Cloud :
Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Téléversez les données depuis l’instrument ou téléversez vos propres fichiers depuis n’importe où vous avez accès au web. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR dans le Thermo Fisher Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser.
Facile à utiliser :
Le QuantStudio™ système PCR en temps réel 5 est compact dans sa forme, calibré en usine et livré dans un emballage convivial pour permettre une installation rapide et simple pour une utilisation immédiate. L’écran tactile interactif offre une expérience d’ergonomie moderne et les logiciels d’instruments simplifiés/modèles de protocoles pré-optimisés permettent aux utilisateurs de tout niveau d’expérience de configurer rapidement et de lancer une exécution.
Options de logiciels de conception et d’analyse :
Option 1 : QuantStudio™ Logiciels infonuagiques de conception et d’analyse
- Prend en charge la configuration système basée sur navigateur web avec un PC ou un ordinateur MAC
- Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
- Permet un accès sécurisé à vos données quand et où vous le souhaitez via le nuage
- Pas de logiciel à installer, pas de licences et pas de versions à mettre à jour
Option 2 : QuantStudio™ Conception et analyse de logiciels de bureau
- Prend en compte la configuration traditionnelle des systèmes informatiques co-localisés sur Windows™ le système d’exploitation 7
- Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
- Aucune licence d’achat
Contrôle total :
Avec des fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux directives 21 CFR Partie 11, la gestion des comptes utilisateurs, un flux de travail verrouillé et des fonctions de pause, le QuantStudio™ système 5 offre aux utilisateurs un meilleur contrôle des données de l’expérience
Résultats de performance multiplex fiables :
Une meilleure précision des données de puits à puits et d’instrument à instrument est obtenue grâce à OptiFlex™ la technologie. Dans le système à 96 puits, cette technologie comprend 6 canaux de filtre d’excitation et d’émission découplés, pour un total de 21 combinaisons de filtres, avec une DEL blanche.
Analyse de données sensibles :
Détecter des variations de la quantité cible aussi petites que 1,5 fois dans les réactions à plex unique et obtenir 10 logarithèmes de plage dynamique linéaire.
Grande polyvalence des applications :
Des protocoles simples et optimisés, des tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’expression génique, la variation génétique, la régulation des gènes, et plus encore.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Order Info
Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Format de bloc | Non interchangeables |
| Format | Plaque à 384 puits |
| Contenu et stockage | Système PCR |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ |
| Gamme de produit | QuantStudio |
| Type d’écran | Écran tactile |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Quantité | 1 système |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.