Learn More
Restek™ Q-Sep QuEChERS Extraction Salts
Pre-weighed, ultra-pure extraction salts
Spécifications
Type Q-Sep QuEChERS Extraction Salts
Includes Salt packets
Quantity 50 packets
voir les spécifications
Produits 1
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Material Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Material Prix Quantity & Availability  
06611949
Encompass
Afficher les documents Détails de la promotion
Restek™
25849
4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g TSCD, 0.5 g DHS N/A
Il en reste null
Description
Description
  • Easy-open packets eliminate need for a second empty tube for salt transfer
  • Free-flowing salts transfer easily and completely
  • Convenient slim packets fit perfectly into tubes to prevent spills
  • Ready-to-use tubes, no glassware required
  • Ideal for original unbuffered, AOAC (2007.01), and European (EN 15662) QuEChERS methods
Spécifications
Spécifications
Q-Sep QuEChERS Extraction Salts
Salt packets
50 packets
Videos
FDS