missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREXPLUS™ Bouteilles de substrat/solution
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 064233E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Graduations:
100 à 400 mL
100 à 900 mL
40 à 80 mL
400 à 1800 mL
50 à 200 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Graduations
064233E 2000 mL 400 à 1800 mL
064233A 100 mL 40 à 80 mL
064233B 250 mL 50 à 200 mL
064233C 500 mL 100 à 400 mL
064233D 1 L 100 à 900 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 064233E Fournisseur Corning™ Code fournisseur 616262L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $1,340.39
    $590.10 / caisse de 4 chaque

    Économisez $750.29

    56.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les bouteilles rondes robustes PYREXPLUS™ possèdent un revêtement protecteur en PVC pour aider à empêcher le verre de se briser et réduire les déversements

Bouteille robuste pouvant être utilisée pour le stockage ainsi que pour le mélange et l’échantillonnage. Un revêtement protecteur en PVC aide à empêcher les éclats de verre et réduit les déversements. Autoclavable (121 °C) et résistante aux chocs thermiques. La bouteille est livrée avec un bouchon d’étanchéité en polypropylène autoclavable, d’une seule pièce, de couleur verte, avec un anneau de versement sans goutte. La bille en verre indique la ligne de pleine capacité. Graduations émaillées et points de marquage émaillés sarcelle. Taille du filetage : GL 45. Ouverture du manche : 29 mm I.D.

Order Info

Divers autres bouchons conviennent à cette bouteille et sont disponibles à l’achat séparé : Des capuchons couleur polypropylène au choix entre orange, vert, violet, rouge et gris clair pour faciliter le tri et l’identification; Bouchon membranaire ventilé avec membrane hydrophobe en PTFE de 0,22 μm; Capsules PBT avec des septa en silicone pour l’échantillonnage de seringues ou l’introduction de réactifs.

Spécifications

Capacité d'absorption 67,62 oz, 2000 mL
Capacité (métrique) 2000 mL
Revêtement Pyrexplus
Diamètre (impériale) 5,3 po.
Matériau Verre borosilicaté
Nb par boîte 4/Cs.
Nb par paquet 4/Pk.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Vert
Graduations 400 à 1800 mL
Bouchon inclus Yes
Graduée Yes
Ouverture Large
Hauteur (métrique) 262 mm
Hauteur (impériale) 10,3 po.
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 136 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Forme Cylindriques
Jetable Reusable
Type de produit Media Storage Bottle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats