missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Proteomix™ Colonne HIC Phenyl-NP5, 5 μm Taille des particules
Description
Utilisant des technologies de surface propriétaires, Proteomix la résine HIC-NP est fabriquée à partir de billes non poreuses de polystyrènedivinylbenzène (PS/DVB) avec une distribution étroite de la taille des particules. La bille PS/DVB est modifiée avec des groupes alkyliques ou des groupes aryl qui fournissent une interaction hydrophobe avec les analytes. Proteomix La résine HIC-NP est très rigide et mécaniquement stable. Comparativement aux milieux de phase HIC à base de silice, Proteomix les phases HIC-NP présentent des avantages pour la séparation des biomolécules avec une large plage de pH (2-12) et une grande stabilité thermique. La structure non poreuse et la distribution étroite des particules offrent une sélectivité spéciale et une séparation à haute résolution de protéines telles que mAb (anticorps monoclonal), ADC (conjugué anticorps de médicament) et des fragments protéiques apparentés, l’ADN et les oligonucléotides. Proteomix Les milieux HIC-NP sont applicables à la découverte en laboratoire, à la purification à l’échelle du laboratoire et à la chromatographie de procédé pour la production de quelques mg à kilogramme de protéines.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Taille des pores | Non poreux |
| Phase stationnaire | Phényl |
| Gamme de produit | Proteomix |
| Matrice | Phase phénylique/Plateforme de particules de polystyrène/divinylbenzène (Sphérique, fortement croisée) |
| Phase | Interaction hydrophobe |
| Matériau | Quincaillerie en acier inoxydable |
| Technique | HIC HPLC |
Proteomix est une marque déposée de Sepax Technologies