missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ProPac™ Colonnes HPLC IMAC-10
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX063276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
Format de la colonne:
Colonne analytique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de la colonne
DX063276 50 mm 4 mm Colonne analytique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. DX063276 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 063276

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résoudre les protéines cibles à l’aide d’une seule colonne dans un gradient haute résolution avec ProPac des colonnes LC IMAC-10.

Résoudre les protéines cibles à l’aide d’une seule colonne dans un gradient haute résolution avec Thermo Scientific™ ProPac™ des colonnes LC IMAC-10. Ces colonnes HPLC analytiques et semi-préparatives offrent des séparations de haute pureté des protéines de liaison aux métaux et une capacité de charge élevée pour les applications de purification des protéines. L’utilisation de petites particules de résine non poreuses entraîne des pics étroits et à haute efficacité, avec un élargissement minimal de la bande grâce à la dispersion. Utilisez des colonnes de chargement pour charger les ProPac colonnes LC IMAC-10, mais évitez le contact de la solution métallique avec le système.

Spécificité adaptée pour la séparation des protéines par l’IMAC
  • Contrôle de la rétention par concentration d’imidazole ou gradient de pH
  • Stable entre pH 2 et 12, compatible avec les réactifs de purification des protéines courants (détergents non ioniques, agents réducteurs)
  • Efficace dans des conditions de HPLC natives ou dénaturantes
  • Large éventail d’applications spécifiques aux métaux, incluant la séparation de variantes d’agrégation de protéines marquées par His, l’analyse des peptides prions et la séparation d’anticorps monoclonaux
  • Expédié sans aucun métal et prêt à être chargé avec le métal de votre choix.
  • Colonnes réutilisables avec spécificité métallique personnalisée
  • Résoudre les protéines cibles à l’aide d’une seule colonne lors d’une exécution à gradient haute résolution
  • Séparations à haute pureté des protéines liant les métaux
Comprend : 10 μm, billes polymériques non poreuses recouvertes d’une couche hydrophile, puis greffées avec des chaînes poly(IDA).

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 mL/min
À utiliser avec Système HPLC UltiMate 3000
Longueur (métrique) 50 mm
Pression maximale 3000 psi (207 bar)
Compatibilité avec les phases mobiles pH de 2 à 12, compatible avec la plupart des réactifs utilisés dans les purifications des protéines IMAC, y compris l’EtOH, l’urée, le NaCl, les détergents non ioniques, le glycérol, l’acide acétique, la guanidine, le HCl
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Taille des pores Non poreux
Quantité À l’unité
Température 60 °C
Phase stationnaire Greffons Lysozyne Poly(IDA)
Gamme de produit ProPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Séparation des protéines liant les métaux
Phase Séparation d’affinité
Technique Bio-LC
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Type de produit Colonne analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats