missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega T4 ARN Ligase

Numéro de catalogue. PRM1051
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRM1051 500 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRM1051 Fournisseur Promega Code fournisseur M1051

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

T4 La ligase d'ARN catalyse la ligature dépendante de l'ATP de l'ARN ou de l'ADN simple brin sur les extrémités 5'-phosphoryles de l'ARN ou de l'ADN simple brin.

  • Relie l’ARNsss ou l’ADN sss à l’extrémité 5-phosphoryle′ de l’ARNsss ou de l’ADNss.
  • Ajoute [5-32P′] nucléoside 3,5-bis′ ′ (phosphate) à l’ARN simple brin
  • Peut être désactivé en chauffant à 65 °C pendant 15 minutes
  • Fourni à une concentration de 10u/μL

Spécifications

Concentration 10 U/μL
Couleur Incolore
Composants Tampon de réaction 10X : 500 mM Tris HCl (pH 7,8 à 25 °C), 100 mM MgCl2, 50 mM DTT, 10 mM ATP
Pureté >90%
pH 7.5
À utiliser avec (application) Ligation des acides nucléiques simple brin, marquage en 3' de l'ARN, circularisation des oligonucléotides d'ARN et d'ADN, clonage d'ADNc en pleine longueur
Tampon de stockage 10 mM Tris (pH 7,5 à 25 °C), 50 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1% Tween™20, 50% Glycérol
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Sources Souche recombinante d’E. coli
Quantité 500 U
Type de produit T4 ARN Ligase
Poids moléculaire (g/mol) 43.5
Forme Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats