missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega T4 ADN Ligase

Numéro de catalogue. PRM1804
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
500 U
Concentration:
1 à 3 U/μL
10 à 20 U/μL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration
PRM1804 500 U 1 à 3 U/μL
PRM1801 100 U 1 à 3 U/μL
PRM1794 500 U 10 à 20 U/μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. PRM1804 Fournisseur Promega Code fournisseur M1804

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la ligature de l’ADN s’arrête.

  • Relie deux brins d’ADN avec des extrémités cohésives ou émoussées
  • Utilisation avec ADN dsDNA à 5′, 3′ ou extrémités émoussées (par exemple, inserts et vecteurs)
  • Qualifié pour le clonage bleu/blanc, offrant un niveau supérieur de contrôle qualité des enzymes utilisées dans les applications de clonage
  • Peut catalyser l’union de l’ARN à un brin d’ADN ou d’ARN dans une molécule duplex

Spécifications

Concentration 1 à 3 U/μL
Couleur Incolore
Composants Tampon de réaction 10X : 300 mM Tris HCl (pH 7,8 à 25 °C), 100 mM MgCl2, 100 mM DTT et 10 mM ATP
Pureté >90%
pH 7.4
À utiliser avec (application) Assembler des molécules d'ADN double brin avec des extrémités cohérentes ou émoussées (inserts d'ADN à extrémités émoussées de 5', 3' ou à extrémités émoussées)
Tampon de stockage 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 à 25 °C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 50% de glycérol
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Sources Souche recombinante d’E. coli
Quantité 500 U
Type de produit T4 ADN Ligase
Poids moléculaire (g/mol) 68
Forme Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats