missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega Nucléase S1
Description
- Endonucléase spécifique à l’ADN simple brin et à l’ARN
- L’enzyme donne′ des produits à 5-phosphoryl terminé
- Les acides nucléiques à double brin (ADN :ADN, ADN :ARN) ou ARN :ARN) résistent à la dégradation, sauf avec des concentrations extrêmement élevées d’enzymes
- Fourni à une concentration de 20 à 100 u/μL
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 20 à 100 U/μL |
| Couleur | Incolore |
| Composants | Tampon de réaction 10X : acétate de sodium 0,5M (pH 4,5 à 25 °C), NaCl 2,8M, ZnSO4 45mM |
| pH | 7.5 |
| À utiliser avec (application) | Retrait des terminaisons simples brin proéminentes dans l’ADN double brin, clivage sélectif de l’ADN simple brin, cartographie des transcrits d’ARN |
| Tampon de stockage | 20 mM Tris HCl (pH 7,5 à 25 °C), 0,1 mM ZnCl2, 50 mM NaCl, 50% de glycérol |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| Sources | Amylase fongique |
| Quantité | 10 000 U |
| Type de produit | Nucléase S1 |
| Afficher plus de résultats |