missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega Kinase-Glo™ Plus Luminescent Kinase Assay System
Description
- Surveille l’activité des kinases purifiées en quantifiant ATP
- Le signal luminescent est inversement proportionnel à la quantité d’activité kinase
- Trois formats de kits : linéaire à 10 microM (kinase-Glo(R)); 100 microM (Kinase-Glo(R) Plus) ou 500 microM (Kinase-Glo(R) Max) ATP
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Kinase-Glo En plus |
| pH | 7 |
| Contenu et stockage | -20 °C |
| À utiliser avec (application) | Criblage automatisé à haut débit et ils peuvent être utilisés pour tester les kinases protéiques, lipidiques et sucrées |
| Quantité | 10 x 100 mL |
| Forme | Fluide |
La méthode d’expression recombinante de la luciférase coléoptère est couverte par les États-Unis. Brevets n° 5 583 024, 5 674 713 et 5 700 673. Une licence (pour Promega les produits réactifs de recherche et des Regents de l’Université de Californie pour tous les autres domaines) est requise pour toute vente commerciale d’acide nucléique contenu dans ou dérivé de ce produit.