missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Dual-Luciferase™ Reporter (DLR™) Tampon de lyse passive du système d’essai 5X

Numéro de catalogue. PRE1941
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRE1941 30 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRE1941 Fournisseur Promega Code fournisseur E1941

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Favorise la lyse rapide des cellules de mammifères cultivées sans avoir besoin de racler les cellules adhérentes ou de geler-dégeler. Réactif lytique de choix lors du traitement des cellules pour quantifier les activités luciférase de la luciole et de la Renilla à l’aide du test Dual-Luciférase(R).

  • Lyse rapide des cellules de mammifères cultivées
  • Pas besoin de gratter les cellules adhérentes ou d’effectuer des cycles de congélation et de dégel
  • Autoluminescence minimale de la coelenterazine
  • Réactif lytique de choix lors du traitement des cellules pour la quantification des activités luciférase de la luciole et de la Renilla à l’aide du système de test de rapporteur Dual-Luciferase(R) (Cat.# E1910)

  • Les brevets américains n° 7 078 181, 7 108 996 et 7 118 878 ont été attribués Promega Corporation pour une méthode d’augmentation de la sensibilité aux tests de luminescence. D’autres brevets sont en attente.
  • Ce produit ne délivre pas de licence d’utilisation de la luciférase en italique recombinant (début) Renillaitalique (fin) sous la norme américaine. Pat. No 5,418,155 et brevets connexes. Promega Vend des vecteurs luciférase en italique licencié (BEGIN)Renillaitalics (END), qui peuvent être utilisés en complément de ce produit.
  • La méthode d’expression recombinante de l’italique (début)Coléopteraïtalique (fin) de la luciférase est couverte par les États-Unis. Brevets n° 5 583 024, 5 674 713 et 5 700 673.
  • Le brevet américain no 5 744 320, le brevet australien no 721172, le brevet européen no 0 833 939, le brevet canadien no 2 221 522, le brevet japonais no 3601606 et le brevet coréen no 10-438880 ont été délivrés Promega Corporation pour des réactifs de trempe et des tests de luminescence à médiation enzymatique.
  • Les brevets américains no 5 641 641, 5 650 289 et 5 814 471, les brevets australiens no 649289, européens no 0 553 234 et japonais 3171595 ont été attribués Promega Corporation pour une méthode de test de luciférase de coléoptères, qui offre une plus grande production lumineuse avec une cinétique améliorée comparativement au test conventionnel.
  • Certaines applications de ce produit peuvent nécessiter des licences d’autres.

Spécifications

Concentration 5 X
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Quantité 30 mL