missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Beta-Glo™ Système de test

Numéro de catalogue. PRE4780
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
10 x 100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
PRE4780 10 x 100 mL
PRE4720 10 mL
PRE4740 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. PRE4780 Supplier Promega Supplier No. E4780

missing translation for 'validMainframeMsg'

Includes

Beta-Glo Tampon d’essai; Beta-Glo Substrat d’essai

Le Beta-Glo™ système de test est une méthode homogène basée sur la luminescence pour quantifier l’expression de bêta-galactosidase dans les cellules de mammifères.

  • Détection par luminescence de l’activité β-gal
  • Ajouter un seul réactif directement aux cellules du milieu de croissance
  • Performance optimale du test à température ambiante
  • Lisez les résultats avec n’importe quel luminomètre. Injecteurs non requis

Specifications

pH 7.5
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Quantité 10 x 100 mL
Forme Liquide