missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ ProFlex™ Support de poignet 4020
Spécifications
Spécifications
| Color | Noir |
| Size | 2X-Grand |
| For Use With (Application) | Transformation alimentaire, cueillette/emballage, assemblage/fabrication, bureaux/vente au détail, industrie légère |
| Hand | D’accord |