Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat CRP Simplex
Description
Comprend
- Billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre la CRP du rat
- Norme CRP rat (lyophilisée)
- Anticorps monoclonal anti-CRP conjugué biotine (50x)
- Tampon universel d’essai 10x
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
- Il est recommandé de diluer les échantillons de CRP lorsqu’ils sont mesurés dans le sérum ou le plasma
- Le facteur de dilution de l’échantillon recommandé est de 1:200 000
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Rat |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Sous-type de protéine | Protéine C-réactive (CRP) |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Protéine C réactive, liée à la pentraxine, PTX1 |