Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP VEGF-A Simplex
Description
Comprend
- Des billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre le primate non humain VEGF-A
- norme VEGF-A pour primates non humains (lyophilisée)
- Anticorps monoclonal VEGF-A anti-primate non humain conjugué biotine (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Singe |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Facteur de croissance endothélial vasculaire A, VEGFA, VEGF, VPF |