Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Sentier NHP Simplex
Description
Comprend
- Billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre le primate non humain TRAIL
- Primates non humains TRAIL Standard (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal TRAIL anti-primates non humains conjugué (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Singe |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Sous-type de protéine | CD253 (TRAIL) |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Ligand inducteur d’apoptose lié au TNF |