Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP IL-1 beta Simplex
Description
Comprend
- Des billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre l’IL-1 bêta des primates non humains
- primate non humain IL-1 bêta Standard (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal IL-1 bêta-primate biotine conjugué (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Singe |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Cataboline, Interleukine-1 bêta, IL1F2 |