missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BLC (CXCL13) Kit simplex ProcartaPlex™ de primates non humains

Numéro de catalogue. 501125772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501125772 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501125772 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX01A42147901

Comprend

Billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre le BLC non humain des primates, le standard BLC non humain des primates non humains (lyophilisé), biotine conjugué (50X) anti-primates non humains anti-anticlonal anticlonal BLC

Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs protéiques dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste portefeuille de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.

Le kit Simplex ProcartaPlex Non-Human Primate BLC (CXCL13) mesure la protéine BLC (CXCL13) et est conçu pour être combiné avec d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panneau multiplex utilisant Luminex xMAP la technologie de détection/quantification des protéines. Lorsque vous combinez plusieurs kits Simplex (c’est-à-dire que vous n’utilisez pas un panneau multiplex préconfiguré), un seul kit tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque d’analyse, peu importe la taille du plex.

À propos ProcartaPlex des tests pour la Luminex plateforme

ProcartaPlex Les immunotests sont basés sur les principes d’un sandwich ELISA, utilisant deux anticorps très spécifiques se liant à différents épitopes d’une même protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un Luminex instrument. ProcartaPlex Les tests multiplex nécessitent aussi peu que 25 μL de plasma ou de sérum, ou 50 μL de surnageant en culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.

  • Plus de résultats par échantillon—mesurent plusieurs cibles protéiques simultanément dans un seul échantillon de 25 –à 50 μL
  • Une Luminex technologie—bien établie a largement référencé une plateforme de multiplexage pour la détection et la quantification des protéines

ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex xMAP la technologie (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 –à 50 μL provenant de plasma, sérum, surnatants de culture cellulaire et autres fluides corporels.

Les Luminex billes de l’essai ProcartaPlex sont teintes en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges afin de créer des signatures spectrales uniques pouvant être identifiées par les Luminex xMAP systèmes de détection (par exemple Luminex 200, FLEXMAP 3D, et MAGPIX). À l’instar d’un sandwich ELISA, le ProcartaPlex test utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un test multiplexé, chaque bille spectrale unique est marquée avec des anticorps spécifiques à une protéine cible unique, et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine –R-phycoythrine (EPR). La conjugaison des anticorps spécifiques à une perle distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.

La différence la plus significative entre un ProcartaPlex test et ELISA est que l’anticorps de capture dans le ProcartaPlex test est conjugué à une bille et non adsorbé au puits de la microplaque, donc les ProcartaPlex réactifs du test flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200 , par exemple, contient deux lasers, l’un pour distinguer la signature spectrale de chaque bille et l’autre pour quantifier la quantité de fluorescence RPE, qui est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. ProcartaPlex Les tests multiplex peuvent profiler davantage de protéines cibles en utilisant beaucoup moins d’échantillons dans le même temps que pour réaliser un sandwich ELISA traditionnel.

ProcartaPlex Les panneaux multiplexes sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et chien). Visitez thermofisher.com/procartaplex pour plus d’informations, y compris une liste complète des cibles protéiques individuelles.

Spécifications

Type de produit Simplex Kit
Quantité 96 Tests
Espèces Primate non humain
Combinabilité Combinable
Type de microbilles BLC (CXCL13) [15]
Sensibilité d’essai Voir Certificat d’analyse
Plage de l'essai Tel que déterminé pour le lot 1 : 37,89 - 155 200 pg/mL
Format Simplex Kit
À utiliser avec (équipement) Luminex™ Instruments
Gène Lien chimicogène du motif C-X-C 13
Alias du gène EGK_15756, BLC
ID du gène (Entrez) 574224
Symbole de gène CXCL13
Gamme de produit ProcartaPlex
Protéine Lien chimicogène du motif C-X-C 13
Type d’échantillon Sérum, Plasma, Surnatants en culture cellulaire
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μL, CCS : 50 μL
Identifiant UniProt Q8HYN9
Contenu et stockage

• 1 flacon, billes de capture (50X),
• 1 flacon anticorps de détection biotinylé (50X),
• 2 fioles, NHP Standard Mix A (lyophilisé)

Stocker à 2 °C à 8 °C.

Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Domaines de recherche Immunologie, Neurobiologie
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.