missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ProcartaPlex Kit de base à haute sensibilité pour souris

Numéro de catalogue. 501125927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
501125927 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501125927 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPXS01020440901

Comprend

Tampon de lecture, tampon de lavage 10X, Streptavidin-PE, tampon universel d’essai, diluant d’anticorps de détection humain, réactif d’amplification I, réactif d’amplification II, bande PCR 8 tubes, film adhésif, Greiner microplaque (noir, 96 puits)

Évaluez plusieurs biomarqueurs protéiques dans un seul échantillon. Nos ProcartaPlex essais utilisent Luminex™ xMAP la technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines et les facteurs de croissance. Ce kit comprend tous les réactifs non spécifiques à la cible.

ProcartaPlex™ Les immunotests sont notre solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs protéiques dans un seul échantillon.

Nos ProcartaPlex essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par des multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines.

ProcartaPlex™ les tests sont soumis au même développement et à la même production rigoureux et robuste que nos kits Platinum et Instant ELISA largement validés. Quantifier plusieurs cibles dans les surnadants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma.

Découvrez notre vaste portefeuille de panneaux préconfigurés et d’analytes individuels combinables.

Pour la combinaison uniquement des kits Simplex, un kit de base supplémentaire est nécessaire. Ce kit comprend tous les réactifs non spécifiques à la cible - diluant d’analyse, tampons de lavage, SA-PE, réactifs d’amplification et plaques.

Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.

Ce kit ne contient pas de plaque filtre multiécran.

Application signalée

  • Immunotest multiplex

Spécifications

Product Type Kit simplex à haute sensibilité
Quantity 96 Tests
Species Souris
Combinability Combinable (Haute sensibilité seulement)
Assay Sensitivity Voir Certificat d’analyse
Format Kit simplex à haute sensibilité
For Use With (Equipment) Luminex™ Instruments
Product Line ProcartaPlex
Sample Type Sérum, Plasma, Surnatants en culture cellulaire
Sample Volume Sérum, plasma : 25 μL, CCS : 50 μL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.