Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex PAI-1 (Serpin) simplex humain
Description
Comprend
- des billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre le PAI-1 humain
- Standard PAI-1 humain (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal anti-humain PAI-1 conjugué biotine (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Humain |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Inhibiteur de la peptidase serpine, PAI-E, PLANH1 |