Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex MIP-1 bêta (CCL4) Simplex humain
Description
Comprend
- Billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre le MIP-1bêta humain
- MIP-1beta standard humain (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal MIP-1bêta anti-humain conjugué biotine (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Humain |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Sous-type de protéine | CCL4 (MIP-1 bêta), MIP-1 bêta |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | LAG-1, Petite cytokine inductible A4, SCYA4 |