Learn More
Invitrogen™ IL-13 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Description
Comprend
Billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre l’IL-13 humain, l’anticorps monoclonal IL-13 standard humain (lyophilisé), anti-IL-13 humain conjugué (50X)
The Human IL-13 Simplex ProcartaPlex Kit measures IL-13 protein and is designed to be combinable with other Simplex kits so that you can create your own multiplex panel that utilizes Luminex xMAP technology for protein detection/quantitation. When combining multiple Simplex kits (i.e., when you are not using a pre-configured Multiplex Panel), only one buffer kit (sold separately) is needed for each assay plate regardless of plex size.
Le Human IL-13 Simplex ProcartaPlex Kit mesure la protéine IL-13 et est conçu pour être combiné avec d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panneau multiplex utilisant Luminex xMAP la technologie de détection/quantification des protéines. Lorsque vous combinez plusieurs kits Simplex (c’est-à-dire que vous n’utilisez pas un panneau multiplex préconfiguré), un seul kit tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque d’analyse, peu importe la taille du plex.
À propos ProcartaPlex des tests pour la Luminex plateforme
ProcartaPlex Les immunotests sont basés sur les principes d’un sandwich ELISA, utilisant deux anticorps très spécifiques se liant à différents épitopes d’une même protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un Luminex instrument. ProcartaPlex Les tests multiplex nécessitent aussi peu que 25 μL de plasma ou de sérum, ou 50 μL de surnageant en culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
- Plus de résultats par échantillon—mesurent plusieurs cibles protéiques simultanément dans un seul échantillon de 25 –à 50 μL
- Une Luminex technologie—bien établie a largement référencé une plateforme de multiplexage pour la détection et la quantification des protéines
ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex xMAP la technologie (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 –à 50 μL provenant de plasma, sérum, surnatants de culture cellulaire et autres fluides corporels.
Les Luminex billes de l’essai ProcartaPlex sont teintes en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges afin de créer des signatures spectrales uniques pouvant être identifiées par les Luminex xMAP systèmes de détection (par exemple Luminex 200, FLEXMAP 3D, et MAGPIX). À l’instar d’un sandwich ELISA, le ProcartaPlex test utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un test multiplexé, chaque bille spectrale unique est marquée avec des anticorps spécifiques à une protéine cible unique, et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine –R-phycoythrine (EPR). La conjugaison des anticorps spécifiques à une perle distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un ProcartaPlex test et ELISA est que l’anticorps de capture dans le ProcartaPlex test est conjugué à une bille et non adsorbé au puits de la microplaque, donc les ProcartaPlex réactifs du test flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200 , par exemple, contient deux lasers, l’un pour distinguer la signature spectrale de chaque bille et l’autre pour quantifier la quantité de fluorescence RPE, qui est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. ProcartaPlex Les tests multiplex peuvent profiler davantage de protéines cibles en utilisant beaucoup moins d’échantillons dans le même temps que pour réaliser un sandwich ELISA traditionnel.
ProcartaPlex Les panneaux multiplexes sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et chien). Visitez thermofisher.com/procartaplex pour plus d’informations, y compris une liste complète des cibles protéiques individuelles.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Simplex Kit |
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Humain |
| Combinabilité | Combinable |
| Type de microbilles | IL-13 [35] |
| Sensibilité d’essai | Tel que déterminé pour le Lot 1 : 0,1 pg/mL |
| Plage de l'essai | Comme déterminé pour le lot 1 : 2,44 - 10 000 pg/mL |
| Format | Simplex Kit |
| À utiliser avec (équipement) | Luminex™ Instruments |
| Gène | Interleukine 13 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.