Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex IFN gamma simplex à haute sensibilité humaine
Description
Comprend
- Billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre le gamma IFN humain
- Standard gamma IFN humain (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal IFN anti-humain conjugué biotine (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Humain |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Interféron immunitaire, IFG |