missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ProcartaPlex™ Panel de cytokines humaines et chimiokines 1, 16plex

Numéro de catalogue. 501125843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501125843 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501125843 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX16012176901

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Mélange standard humain B, mélange de billes humaines D, mélange de billes humaines E, mélange d’anticorps de détection humaine D, mélange d’anticorps de détection humaine E, tampon de lecture, tampon de lavage 10X, streptavidina-PE, tampon universel d’essai, diluant anticorps de détection, bande PCR 8 tubes, film adhésif, Greiner microplaque (noir, 96 puits)

Le ProcartaPlex Human Cytokine & Chemokine Panel 1 16plex permet d’explorer la réponse immunitaire en analysant 16 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de Luminex xMAP la technologie.

The ProcartaPlex Human Cytokine & Chemokine Panel 1 16plex enables the exploration of the immune response by analyzing 16 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. The panel is comprised of two modular sub-panels that are a subset of the Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1 45plex (Cat. No. EPX450-12171-901). This kit is fully combinable with the other sub-panels or individual simplex assays corresponding to the targets in the 45-plex panel.

ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.

ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.

Target list [bead region]:

  • Inflammatory cytokines: IFN alpha [48], IL-1 alpha [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF beta [54]
  • Chemokines: Eotaxin (CCL11) [33], GRO alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42], SDF-1 alpha [13]

Le ProcartaPlex Human Cytokine & Chemokine Panel 1 16plex permet d’explorer la réponse immunitaire en analysant 16 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de Luminex xMAP la technologie. Le panel est composé de deux sous-panneaux modulaires qui constituent un sous-ensemble du panneau Cytokine/Chimiokine/Facteur de croissance humain 1 45plex (Cat. Non. EPX450-12171-901). Ce kit est entièrement combinable avec les autres sous-panneaux ou les essais simplexes individuels correspondant aux cibles du panneau 45-plex.

ProcartaPlex Les panneaux préconfigurés sont largement testés pour la combinabilité de l’analyte, l’interférence et la réactivité croisée afin d’offrir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous ProcartaPlex les panneaux sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le test.

ProcartaPlex Les panneaux multiplexes sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et chien). Visitez notre ProcartaPlex page Immunoessais pour plus d’informations et les produits disponibles.

Liste des cibles [région des billes] :

  • Cytokines inflammatoires : IFN alpha [48], IL-1 alpha [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF bêta [54]
  • Chimiokines : Éotaxine (CCL11) [33], GRO alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 bêta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42], SDF-1 alpha [13]

À propos ProcartaPlex des tests pour la Luminex plateforme

ProcartaPlex Les immunotests sont basés sur les principes d’un sandwich ELISA, utilisant deux anticorps très spécifiques se liant à différents épitopes d’une même protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un Luminex instrument. ProcartaPlex Les tests multiplex nécessitent aussi peu que 25 μL de plasma ou de sérum, ou 50 μL de surnageant en culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.

Les caractéristiques incluent :

  • Résultats—reproductibles et fiables, validés en panel selon les normes les plus élevées de l’industrie, incluant la combinabilité de cibles protéiques et les tests de réactivité croisée
  • Plus de résultats par échantillon—mesurent plusieurs cibles protéiques simultanément dans un seul échantillon de 25 –à 50 μL
  • Une technologie bien établie Luminex a largement référencé une plateforme de multiplexage pour la détection et la quantification des protéines

ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex xMAP la technologie (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon—de 25 –à 50 μL provenant de plasma, sérum, surnatants de culture cellulaire et autres fluides corporels.

Les billes du ProcartaPlex test sont teintes en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges afin de créer des signatures spectrales uniques pouvant être identifiées par les xMAP Luminex systèmes de détection (par exemple, Luminex 200, FLEXMAP 3D, et MAGPIX). Luminex À l’instar d’un sandwich ELISA, le ProcartaPlex test utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un test multiplexé, chaque bille spectrale unique est marquée avec des anticorps spécifiques à une protéine cible unique, et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine –R-phycoythrine (EPR). La conjugaison des anticorps spécifiques à une perle distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.

La différence la plus significative entre un ProcartaPlex test et ELISA est que l’anticorps de capture dans le ProcartaPlex test est conjugué à une bille et non adsorbé au puits de la microplaque, donc les ProcartaPlex réactifs du test flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200 , par exemple, contient deux lasers, l’un pour distinguer la signature spectrale de chaque bille et l’autre pour quantifier la quantité de fluorescence RPE, qui est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. ProcartaPlex Les tests multiplex peuvent profiler davantage de protéines cibles en utilisant beaucoup moins d’échantillons dans le même temps que pour réaliser un sandwich ELISA traditionnel.

ProcartaPlex Les panneaux multiplexes sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et chien). Visitez thermofisher.com/procartaplex pour plus d’informations et les produits disponibles.

Spécifications

Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 Tests
Espèces Humain
Combinabilité Combinable
Sensibilité d’essai Voir Certificat d’analyse
Plage de l'essai Voir Certificat d’analyse
Format Multiplex Kit
À utiliser avec (équipement) Luminex™ Instruments
Gamme de produit ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, Plasma, Surnatants en culture cellulaire
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μL, CCS : 50 μL
Contenu et stockage

• 2 fioles Mélange standard humain B (lyophilisé)
1 fiole Mélange de billes de capture D (1X)
• 1 fiole Mélange de billes de capture E (1X)
• 1 fiole Mélange d’anticorps de détection biotinylée D (50X)
• 1 fiole Mélange d’anticorps de détection biotinylée E (50X)
• 1 flacon tampon de lecture (1X)
• 1 bouteille Tampon de lavage (10X)
• 1 bouteille Streptavidin-PE (1X) •
1 bouteille Tampon universel d’essai (1X)
• 1 flacon Diluant d’anticorps de détection (1X)
• Bande
de 8 tubes• • Film adhésif
• Plaque à fond plat à 96 puits, noire

Conserver à 2 °C à 8 °C

Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Domaines de recherche Immunologie, Cytokines, Chimiokines
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.