Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Canine IL-8 (CXCL8) Simplex
Description
Includes
- billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonaux contre l’IL-8 canine
- IL-8 standard canin (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal anti-canin Biotine-Conjugate (50x) anti-canin IL-8
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Specifications
Specifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Canine |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Interleukine-8, NAP-1, chimiokine C-X-C motif 8 |