missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Substrats PNPP

Numéro de catalogue. p-7244596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Liqiuid
Poudre
Tablette
Équipement
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
PI34045 Poudre
PI34047 Tablette
PI37620 Équipement
PI37621 Liqiuid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. PI34045 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34045

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Pierce Les substrats PNPP sont des poudres, comprimés, solutions et kits complets de p-nitrophényl phosphate, un substrat colorimétrique et soluble de phosphatase alcaline destinés à ELISA des applications.

Le PNPP (p-nitrophényl phosphate, sal disodique) est un substrat largement utilisé pour détecter la phosphatase alcaline dans les ELISA applications. Lorsque la phosphatase alcaline et la PNPP réagissent, un produit réactionnel jaune soluble dans l’eau se forme. Ce produit de réaction absorbe la lumière à 405 nm. Pierce PNPP est disponible en quatre formats : de la poudre cristalline sèche, des comprimés à usage unique, une solution de substrat stable et un kit complet contenant une solution de substrat et un tampon de diéténolamine.

Thermo Scientific Pierce Le PNPP (p-nitrophényl phosphate, sel disodium ) est un substrat colorimétrique et soluble de phosphatase alcaline destiné àELISA des applications.  Lorsque la phosphatase alcaline et la PNPP réagissent, un produit réactionnel jaune soluble dans l’eau se forme. Ce produit de réaction absorbe la lumière à 405 nm.

Caractéristiques du PNPP (p-nitrophényl phosphate) :
• Substrat•
phosphatase alcaline à un composant (AP) Absorbance maximale de 405 nm
• Développe une teinte jaune en solution lors de la réaction avec AP •
Plus sûr à utiliser—contient un conservateur

sans mercureni azide Le substrat est offert sous plusieurs formats :
PNPP
• Substrat Forme

poudrePNPP Comprimés
• de substrat PNPP 5 mg avec un remplissage inerte comme équilibre

PNPP Kit de substrat
• Des comprimés de PNPP et un tampon de diéthanolamine pour obtenir plus d’un litre de substrat. Le tampon de substrat de diéthanolamine (Cat. No 34064) est également fourni individuellement sous forme de concentré 5X.

1-Step™ La solution
• de substrat PNPP contourne cette étape d’introduction longue et variable en fournissant un substrat PNPP à composant unique. Ce substrat est stable pendant 12 mois à 2 –8 °C et peut être arrêté avec des méthodes conventionnelles.

Spécifications

Aperçu général Poudre PNPP
Type de produit ELISA Substrat
Quantité 25 g
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Poudre
Format Poudre
Propriétés de substrat Substance chimique
Type de substrat Phosphatase alcaline
Contenu et stockage À la réception, entreposez le produit à 4 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes