missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB ELISA Solutions de substrat

Numéro de catalogue. PI34024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 400 mL
250 mL
1 L
Substrat:
Substrat TMB
Substrat TMB-ELISA lent
Substrat Turbo TMB-ELISA
Substrat Ultra TMB-ELISA
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Substrat
PI34024 250 mL Substrat TMB-ELISA lent
PI34022 250 mL Substrat Turbo TMB-ELISA
PI34028 250 mL Substrat Ultra TMB-ELISA
PI34029 1 L Substrat Ultra TMB-ELISA
PI34021 Kit de 400 mL Substrat TMB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. PI34024 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34024
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Pierce Les substrats TMB détectent l’activité de la peroxydase de raifort (HRP), produisant une couleur bleue (Amax = 370 nm et 652 nm) qui vire au jaune (Amax = 450 nm) lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à base d’acide sulfurique ou phosphorique.

Le TMB (3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine) est un chromogène qui produit une couleur bleue lorsqu’il est oxydé par le peroxyde d’hydrogène (catalysé par la HRP), avec des absorbances principales à 370 nm et 652 nm. La couleur vire ensuite au jaune (mesuré à 450 nm) lors de l’ajout d’acide sulfurique ou phosphorique pour arrêter la réaction. Le TMB est très sensible et s’oxyde plus rapidement que les autres substrats HRP, ce qui accélère le développement de la couleur. Contrairement aux autres substrats disponibles dans le commerce, ces produits ne contiennent ni DMF ni DMSO.

Il existe trois formulations qui diffèrent principalement par leur sensibilité. Le TMB lent présente une sensibilité intermédiaire, idéale pour les lectures cinétiques. La sensibilité du Turbo TMB est comparable à celle de l’OPD utilisé à environ 1 mg/mL. L’Ultra TMB-ELISA produit le rapport signal/bruit et la sensibilité les plus élevés dans la gamme des picogrammes.

Thermo Scientific Pierce 1-Step TMB ELISA Les substrats détectent l’activité de la peroxydase de raifort (HRP), produisant une couleur bleue (Amax = 370 nm et 652 nm) qui vire au jaune (Amax = 450 nm) lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à base d’acide sulfurique ou phosphorique.

Caractéristiques des substrats 1-Step TMB ELISA :
• Disponibles en préparations traditionnelles ou prêtes à l’emploi
• Aucun réactif ni aucun filtrage supplémentaire requis
• Non cancérogène
• Différents niveaux de sensibilité et de vitesse de mise au point pour s’adapter à tous les tests
• Aucune présence de DMF ou de DMSO dans les réactifs

Le TMB est le support chromogénique le plus utilisé pour la détection de la HRP chez ELISA et est disponible en plusieurs formats. Les substrats Pierce 1-Step TMB sont des substrats à un composant qui ne nécessitent aucune préparation avant utilisation. Contrairement aux autres substrats disponibles dans le commerce, ces produits ne contiennent ni DMF ni DMSO.

Thermo Scientific Pierce 1-Step Ultra TMB offre la plus grande sensibilité parmi les substrats TMB, suivi par 1-Step TMB turbo et 1-Step TMB lent. La sensibilité du 1-Step Turbo TMB est similaire à celle des substrats à base d’OPD formulés à environ 1 mg/mL. 1-Step Le TMB lent présente une sensibilité intermédiaire—, plus sensible que le ABTS, mais moins sensible que le o-phenylenediamine dihydrochloride (OPD) ou 1-Step le TMB turbo. Le 1-Step TMB lent est un substrat idéal pour les études cinétiques.

Le TMB (3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine) est un chromogène qui produit une couleur bleue lorsqu’il est oxydé, généralement sous l’effet des radicaux oxygénés produits par l’hydrolyse du peroxyde d’hydrogène par la HRP. Pour les tests cinétiques ou non arrêtés ELISA, le chromogène TMB présente des absorbances maximales à 370 nm et 652 nm. La couleur passe ensuite au jaune avec l’ajout d’acide sulfurique ou phosphorique, avec une absorbance maximale à 450 nm. Un produit de réaction vert peut résulter d’une conversion partielle du produit intermédiaire bleu en produit jaune. Le TMB est un substrat ELISA très sensible qui s’oxyde plus rapidement que les autres substrats HRP, ce qui accélère le développement de la couleur.

Spécifications

Type de produit ELISA Substrat
Quantité 250 mL
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produit 1-Step
Substrat Substrat TMB-ELISA lent
Propriétés de substrat Substance chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Après réception, conserver à 4°C, à l’abri de l'humidité. ​
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes