missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format

Numéro de catalogue. PI20490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI20490 1 g
PI20491 10 g
PIA35349 10 x 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. PI20490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20490

Réduisez les liaisons protéiques et disulfure de peptides à l’aide de ce tris (2-carboxyéthyle) chlorure de phosphine pur, sans thiol, TCEP (CAS 5961-85-3).

Thermo Scientific™ Pierce Le TCEP-HCl est un pur chlorhydrate cristallin de Tris(2-carboxyéthyl)phosphine, un composé sans thiol, très efficace pour réduire les liaisons protéiques et disulfures peptidiques, tout en étant inodore et stable.

Points clés :

  • Réduit même les disulfures alkyliques solubles dans l’eau les plus stables
  • Efficace à température ambiante et pH 5 en moins de cinq minutes
  • Ne nécessite pas d’élimination avant la réaction avec des composés de maléimide ou d’haloacétyle
  • Solubilité dans l’eau de 310 g/L
  • Résistant à l’oxydation de l’air; non volatile et non réactif envers d’autres groupes fonctionnels dans les protéines

Spécifications

Contenu et stockage Après la réception, conservez à température ambiante dans un contenant scellé pour éviter l’oxydation. Produit expédié à température ambiante.
Gamme de produit Pierce
Forme Solide
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Type de produit Réactif réducteur de disulfure

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.