missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Composé méthyl-PEG-amine MA(PEG)12

Numéro de catalogue. PI26115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI26115 1 g
PI26114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI26115 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG26115

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MA(PEG)n : composés de polyéthylène glycol condensés en méthylène et amine, contenant de 4 à 24 unités PEG; utilisation pour la modification de surface et la pégylation des molécules.

Thermo Scientific™ Pierce Les composés MA(PEG)n sont des réactifs polyéthylène glycol terminés par méthylène et amine, où n correspond à 4 à 24 unités PEG, utiles pour diverses applications de modification de surface et de pégylation moléculaire.

Les composés MA(PEG)n portent la forme Méthyl-PEGn-Amine et sont idéaux pour dériver des surfaces et molécules avec des nombres discrets (n = 4, 8, 12, 24) de groupes éthylène glycol. Utilisez toute chimie réactive à l’amine (par exemple, EDC ou ester NHS) pour PEGylate des surfaces, protéines ou autres molécules avec un nombre précis d’unités PEG hydrophiles et non immunogènes.

Points clés :

  • Les composés purs de taille spécifique assurent un contrôle complet de la PEGylation
  • Composés à chaîne droite avec une amine primaire terminale simple
  • Adaptable à une variété de procédures de modification

Recommandé dans les domaines suivants :

  • PEGylate carboxylate ou surfaces d’amine Ajouter une masse inerte aux protéines, immunogènes, composés médicamenteux et sondes Améliorer la solubilité (diminuer l’agrégation) des protéines ou peptides sans affecter la fonction Protéger les protéines contre la protéolyse

Spécifications

Réactivité chimique Aldéhydes
Contenu et stockage À la réception, entreposez le produit à -20 °C à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.
Type d’étiquette Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloqueurs
Groupement réactif Amine, amine primaire
Séparateur 12 unités d’éthylène glycol
Forme Solide
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Type de produit Composé d’amine

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.