missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ficin immobilisé (résine d’agarose)

Numéro de catalogue. PI44881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI44881 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI44881 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44881

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permettre une fragmentation contrôlée des anticorps, en particulier de l’IgG1 de la souris, avec cette protéase ficine spécifique au sulfhydryle immobilisée sur la résine d’agarose perlée.

Thermo Scientific™ Pierce La ficine immobilisée consiste en une protéase spécifique aux sulfhydryles (ficine) qui a été immobilisée sur une résine d’agarose perlée pour permettre une fragmentation contrôlée des anticorps, en particulier de l’IgG1 de souris.

La ficine, qui est similaire à la papaïne, est une protéase sulfhydryl non spécifique isolée du latex de figue. Le poids moléculaire de Ficin est d’environ 25 000 et il est efficace entre un pH de 4 et 9,5 avec un pH optimal de 6,5. Lorsque des molécules d'IgG sont incubées avec de la ficine en présence de cystéine, une ou plusieurs liaisons peptidiques dans la région de la charnière se divisent, produisant soit des fragments de Fab, soit des fragments de F(ab')2. L'IgG1 de la souris est particulièrement difficile à digérer en fragments fonctionnels de Fab ou F(ab')2 à l'aide de la papaïne ou de la pepsina, cependant, les rendements et l'immunoréactivité sont meilleurs lors de la digestion de l'IgG1 de souris avec de la ficine. Le ficin immobilisé a été spécifiquement conçu pour le clivage d'IgG1 de souris en fragments de Fab ou F(ab')2, et il est avantageux car il élimine pratiquement l'autolyse, élimine la contamination d'un échantillon avec la protéase et permet de contrôler la digestion en retirant la ficine ou en contrôlant le flux de l'échantillon sur une colonne de ficin immobilisée.

Points clés :

  • Peut générer à la fois des fragments Fab et F(ab')2 à partir d'IgG1 de souris
  • La réaction peut être facilement contrôlée
  • Les fragments d’anticorps sont exempts de produits d’autodigestion
  • La contamination par la ficine en fragments d’anticorps est éliminée

Spécifications

Contenu et stockage Contenu : 5 mL de résine déposée.

Conserver dans le contenant d’origine, protégé du soleil direct, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8 °C.
Forme Suspension liquide
Quantité 5 mL
Type de produit Ficin

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.