missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ FITC (isothiocyanate 5/6-fluorescéine), isomère mixte

Numéro de catalogue. PI46424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI46424 1 g
PI46425 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI46424 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46424
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Dérivés activés du colorant fluorescent vert fluorescéine pour marquer les anticorps, protéines et autres molécules pour l’imagerie de fluorescence (ex 494; em 518).

Thermo Scientific™ Les réactifs et kits de marquage à la fluorescéine et le FITC sont des dérivés haute performance du colorant fluorescéine, activés pour un marquage facile et fiable des anticorps, protéines et autres molécules destinés à être utilisés comme sondes fluorescentes.

Les colorants à fluorescéine sont utilisés dans des applications très variées, notamment la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux et les tests basés sur l’immunofluorescence tels que le Western blotting et ELISA. Le FITC et la fluorescéine du NHS sont réactifs aux groupes amines primaires sur les protéines, peptides et autres biomolécules, tandis que la fluorescéine-5-maléimide et la 5-IAF réagissent avec les sulfhydryles libres sur les résidus de cystéine. La plupart des dérivés de fluorescéine activés sont des mélanges d’isomères avec des groupes réactifs attachés aux positions 5 et 6 de l’anneau inférieur. Les propriétés de ces isomères sont indiscernables en termes de spectres d’excitation et d’émission, et pour les applications protéiques, il n’est pas nécessaire d’isoler un isomère spécifique. L’isomère unique est utilisé dans des techniques de séparation à haute résolution telles que le séquençage et l’électrophorèse capillaire.

Points clés :

  • Étiquetage spécifique à l’amine : le NHS-ester ou isothiocyanate marque efficacement les anticorps et autres protéines purifiées aux amines primaires (chaînes latérales de lysine). Procédure optimisée : en suivant le protocole standard, on obtient des anticorps avec d’excellents rapports colorant :protéine pour une activité et une fluorescence optimales. Fluors à usage unique : pas besoin de peser de petites quantités de poudre; les kits contiennent des fioles à usage unique de réactif Purification efficace : Les kits incluent de la résine de purification et des colonnes de rotation faciles à utiliser, assurant un retrait rapide et efficace des colorants non réagis et une excellente récupération des protéines

Spécifications

Quantité 1 g
Type de produit FITC
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Conserver desséché à -20 °C, protéger de l’humidité
Réactivité chimique Amine
Groupement réactif Isothiocyanate
Étiquette ou colorant FITC (Fluorescéine)
Type d’étiquette Teintures classiques
Gamme de produit Pierce
Émission 518
Excitation 494
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.