missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Colonnes d’enlèvement des teintures

Numéro de catalogue. PI22858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 colonnes, 5 mL de résine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI22858 10 colonnes, 5 mL de résine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI22858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22858

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résine d’affinité avec colonnes de spin pour se lier rapidement et éliminer l’excès de colorant fluorescent des solutions d’anticorps (protéines) après des réactions de marquage.

Thermo Scientific™ Pierce Les colonnes d’élimination des colorants se lient efficacement aux molécules de colorants fluorescents non conjugués provenant des solutions protéiques pour purifier rapidement les anticorps conjugués fluorescents et d’autres protéines après des réactions de marquage.

Points clés :

  • Rapide - enlève le colorant libre des conjugués en environ 30 secondes
  • Efficace – la résine de purification offre une récupération conjuguée exceptionnelle
  • Dilution minimale de l’échantillon

Spécifications

Format Équipement, microcentrifugeuse, colonne de rotation
Quantité 10 colonnes, 5 mL de résine
Type de produit Colonne pour le retrait des colorants
Contenu et stockage Conservez la résine de purification à 4 °C. Expédié à température ambiante.
Cible Élimination des colorants fluorescents
Gamme de produit Pierce

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.