Learn More
Thermo Scientific™ Composé CA(PEG)4 Carboxy-PEG-Amine
Description
Thermo Scientific™ Pierce Les composés CA(PEG)n sont des acides aminés pégylés sous la forme de carboxy-PEG-amine, où n correspond à 4 à 24 unités de polyéthylène glycol, et sont utiles pour diverses applications de pégylation de surface et de molécule.
CA(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés possédant des entretoises de polyéthylène glycol (PEG) avec des terminus carboxy (-COOH) et amino (-NH2). Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète, prennent la forme de carboxy-PEGn-Amine, où l’indice “n” désigne 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. Le carboxyle et l’amine primaire de chaque composé fournissent des cibles spécifiques pour la réticulation et d’autres méthodes de conjugaison, rendant ces composés utiles comme réactifs de PEGylation.
Points clés :
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies; molécules de poids moléculaire discret pour assurer la constance des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni sous forme d’une série de 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol, permettant d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Permet le marquage ou la réticulation spécifique au site impliquant des amines primaires ou des groupes carboxyle sur des protéines ou des surfaces
- Des instructions faciles à suivre augmentent les chances d’un résultat réussi
Informations de commande :
Noms alternatifs : Acide aminé dPEG; Acide amino-PEG carboxylique; Carboxy-PEO-amine
Compatible avec :
Composés méthyl-PEG-amine, MA(PEG)n; Autres types de réactifs de PEGylation
Spécifications
Spécifications
| Réactivité chimique | Amine |
| Contenu et stockage | Conserver desséché à 4 °C. Expédié à température ambiante. |
| Type d’étiquette | Groupes conjuguants, polyéthylène glycol (PEG) |
| Groupement réactif | Amine, acide carboxylique, amine primaire |
| Séparateur | 4 unités d’éthylène glycol |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 1 g |
| Solubilité | Eau |
| Type de produit | Composé d’amine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.