Learn More
Système PCR en temps réel Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5, 96 puits, 0,1 mL
Description
Le Applied Biosystems™ QuantStudio™ système 5 Real-Time PCR, jumelé à Pharmaceutical Analytics AccuSEQ v3.1, est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d’options supérieures de performance et de sécurité dans un système PCR en temps réel, abordable et facile à utiliser. Le système d’analyse QuantStudio pharmaceutique 5 est utilisé avec des kits spécialisés de préparation et de quantification d’échantillons pour les tests de protéines de la cellule hôte, de l’ADN de la cellule hôte et des impuretés de la protéine A de produits biologiques produits en culture cellulaire. Le QuantStudio système 5 offre également les fonctions logicielles intégrées de sécurité des dossiers électroniques et de prévention de l’accès non autorisé aux instruments pour faciliter la conformité au 21 CFR Partie 11.
Les caractéristiques du QuantStudio système à 5 avec bloc à 96 puits incluent :
- Validé pour utilisation avec AccuSEQ la version logicielle 3.1
- Flux de travail intégré pour les tests d’impuretés et de contaminants lors de la fabrication biopharmaceutique utilisant la famille SEQ de tests PCR en temps réel, incluant MycoSEQ, resDNASEQ, et ProteinSEQ les tests
- Gestion des comptes utilisateurs pour un meilleur contrôle des données de l’expérience
- Fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11
- Logiciel d’instruments simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Format 0,1 mL à 96 puits
Facile à utiliser
Le QuantStudio système PCR en temps réel 5 est compact dans sa forme, calibré en usine et livré dans un emballage convivial pour permettre une installation rapide et simple pour une utilisation immédiate. L’écran tactile interactif offre une expérience d’utilisabilité moderne et les AccuSEQ modèles de protocole logiciel v3.1 permettent aux utilisateurs de tout niveau d’expérience de configurer rapidement et de lancer une exécution.
Validé par AccuSEQ logiciel v3.1
- Couverture complète du flux de travail de la SAE avec services de conformité afin d’aider les clients à respecter les exigences réglementaires
- Services de conformité disponibles, incluant CSV, IQ/OQ/PV
- Validé sur le dernier système d’exploitation IOT WIN10 2019
- Inclut les derniers correctifs de sécurité, les mises à jour automatiques non forcées
Contrôle total
Avec des fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11, la gestion des comptes utilisateurs, le flux de travail verrouillé et les fonctions de pause, le QuantStudio système 5 offre aux utilisateurs un meilleur contrôle des données d’expérience.
Des résultats de performance en multiplex auxquels vous pouvez avoir confiance
Une amélioration de la précision des données puits à puits et instrument à instrument est obtenue grâce à OptiFlex la technologie. Dans le système à 96 puits, cette technologie comprend 6 canaux de filtre d’excitation et d’émission découplés, pour un total de 21 combinaisons de filtres, avec une DEL blanche.
Analyse de données sensibles
Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.
Grande polyvalence d’application
Des protocoles simples et optimisés, des tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’expression génique, la variation génétique, la régulation génique, et plus encore.
Spécifications
Spécifications
| Block Format | Non interchangeables |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Content And Storage | QuantStudio 5 systèmes PCR en temps réel, 0,1 mL, bloc à 96 puits |
| Display Type | Écran tactile |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Quantity | 1 système |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.