Learn More
Système PCR Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5 en temps réel, 384 puits
Description
Le Applied Biosystems™ QuantStudio™ système de PCR en temps réel 5 pour la pharmacie Analytics est conçu pour les utilisateurs qui recherchent des performances supérieures, une polyvalence maximale des colorants et des options de sécurité dans un système de PCR en temps réel abordable et facile à utiliser. Le système d’analyse QuantStudio pharmaceutique 5 est utilisé avec des kits spécialisés de préparation et de quantification d’échantillons pour les tests de protéines de la cellule hôte, de l’ADN de la cellule hôte et des impuretés de la protéine A de produits biologiques produits en culture cellulaire. Le logiciel optimisé de conception et d’analyse est idéal tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Lorsqu’il est connecté au Thermo Fisher Cloud, le QuantStudio système 5 donne accès à vos données où et quand vous le souhaitez. Grâce à une technologie éprouvée OptiFlex™ (avec 5 canaux et DEL blanche), le QuantStudio système à 5 puits de 384 puits permet une meilleure précision et sensibilité des données pour un large éventail d’applications génomiques. Le QuantStudio système 5 offre également les fonctions logicielles intégrées de sécurité des dossiers électroniques et de prévention de l’accès non autorisé aux instruments pour faciliter la conformité au 21 CFR Partie 11. Pour des solutions d’application validées, veuillez consulter Cat. Non. A31672.
Les caractéristiques du QuantStudio système à 5 avec bloc à 384 puits incluent :
- Technologie éprouvée OptiFlex (combinaisons 5 canaux/21 filtres avec DEL blanche) pour des résultats fiables
- Gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonctionnalités de pause pour un meilleur contrôle des données d’expériences
- Fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11
- Un logiciel sécurisé basé sur le cloud offre une accessibilité et des options de stockage accrues
- Logiciel d’instruments simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Format à 384 puits
Thermo Fisher Cloud
Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Téléversez les données depuis l’instrument ou téléversez vos propres fichiers depuis n’importe où vous avez accès au web. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR dans le Thermo Fisher Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser.
Facile à utiliser
Le QuantStudio système PCR en temps réel 5 est compact dans sa forme, calibré en usine et livré dans un emballage convivial pour permettre une installation rapide et simple pour une utilisation immédiate. L’écran tactile interactif offre une expérience d’ergonomie moderne et les logiciels d’instruments simplifiés/modèles de protocoles pré-optimisés permettent aux utilisateurs de tout niveau d’expérience de configurer rapidement et de lancer une exécution.
Options de logiciels de conception et d’analyse :
Option 1 : QuantStudio Logiciels infonuagiques de conception et d’analyse
- Prend en charge la configuration système basée sur navigateur web avec un PC ou un ordinateur MAC
- Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
- Permet un accès sécurisé à vos données quand et où vous le souhaitez via le nuage
- Pas de logiciel à installer, pas de licences et pas de versions à mettre à jour
Option 2 : QuantStudio Conception et analyse de logiciels de bureau
- Prend en charge, la configuration traditionnelle des systèmes informatiques co-localisés sur Windows™ 10 systèmes d’exploitation IOT
- Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
- Aucune licence d’achat
Contrôle total
Avec des fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11, la gestion des comptes utilisateurs, le flux de travail verrouillé et les fonctions de pause, le QuantStudio système 5 offre aux utilisateurs un meilleur contrôle des données d’expérience.
Des résultats de performance en multiplex auxquels vous pouvez avoir confiance
Une amélioration de la précision des données puits à puits et instrument à instrument est obtenue grâce à OptiFlex la technologie. Dans le système à 384 puits, cette technologie propose 5 canaux de filtre à excitation et émission de couleur, pour un total de 21 combinaisons de filtres, avec une DEL blanche.
Analyse de données sensibles
Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.
Grande polyvalence d’application
Des protocoles simples et optimisés, des tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’expression génique, la variation génétique, la régulation génique, et plus encore.
Spécifications
Spécifications
| Block Format | Non interchangeables |
| Format | Plaque à 384 puits |
| Content And Storage | • QuantStudio Système • PCR en temps réel à 5 blocs • de 384 puits (ordinateur non inclus) |
| Display Type | Écran tactile |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Quantity | 1 système |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.