missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Système PCR en temps réel Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 3, 96 puits, 0,1 mL, portable

Numéro de catalogue. A31666
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 système
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
A31666 1 système
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A31666 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur A31666

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Block Format Non interchangeables
Format Plaque à 96 puits
Content And Storage • QuantStudio 3 Système
• PCR en temps réel 0,1 mL bloc
• 96 puits Ordinateur portable
Display Type Écran tactile
Shipping Condition Température ambiante
Quantity 1 système

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.