missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Perfect Fit Gants résistants aux coupures 13G GY PU A4/D

Numéro de catalogue. 17004345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
6, Très petit
7, Petit
8, Moyen
10, Très grand
11, Très très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17004345 11, Très très grand
17004340 6, Très petit
17004341 7, Petit
17004342 8, Moyen
17004344 10, Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 17004345 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur NPF240113G11/XXL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les Honeywell Perfect Fit gants sont conçus pour être légers, sans fibres de verre, et recouverts d’un polyuréthane (PU) spécialisé; ce revêtement en PU est conçu avec un faible niveau de diméthylformamide (DMF) qui protège vos travailleurs à un niveau supérieur.

Nous avons conçu les Honeywell Perfect Fit Gants en utilisant des technologies avancées et des caractéristiques uniques. Les gants sont conçus pour aider les travailleurs à donner le meilleur d’eux-mêmes avec un confort, une dextérité, une prise et une protection accrus.

INDUSTRIES :

Automobile, machines et équipements, fabrication de métaux, entreposage et logistique, fabrication, construction, transport

APPLICATIONS :

Manipulation d’objets tranchants, peinture et inspections de surface, assemblage du châssis, montage et démontage, entretien, fixation des composants et pièces

SÉCESSIONS :

  • ISO 13997 Protection contre la coupure : A4/D
  • Gris Perfect Fit 13G GY PU A4/D
  • Prise à sec
  • Protection mécanique, contre les perforations (4) et contre l’abrasion (4)
  • Alimentation certifiée
  • Revêtement en polyuréthane
  • Protection contre les coupures
  • Résistant aux déchirures
  • Pack de 10
  • Plage de taille : 6 à 11
  • Sans silicone
  • Catégorie EPI : 2
  • Longueur du poignet : 300 pouces
  • Type de poignet : Poignet étendu
  • Sans latex : Non
  • Cuff Sytle : Bracelet
  • Normes : ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105, UE 1935/2004
  • Lavable : Y
  • Matériau : Polyamide, polyuréthane
  • Couleur : gris

Spécifications

Matériau de revêtement Polyuréthane (DMF)
Couleur Gris
Indice de résistance aux coupures ANSI A4
Main Spécifique
Sans latex Non
Matériau HPPE, Basalte, Polyuréthane
Type de produit Gants résistants à la coupure
Taille 11, Très très grand