missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride pentafluoropropionique 95,0+%, TCI America™

Catalog No. P05665G
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
P05665G 5 g
P056625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. P05665G Supplier TCI America Supplier No. P05665G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 356-42-3
Formule moléculaire C6F10O3
Poids moléculaire (g/mol) 310.047
Numéro MDL MFCD00000429
Clé InChI XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
Nom de l’IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
SOURIRES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F

Specifications

Nom ou substance chimique Pentafluoropropionic Anhydride
Couleur Jaune
Point d’ébullition 80 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1760
Poids de formule 310.05
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide