missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pectinase d’Aspergillus niger, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune très pâle - jaune grisâtre rouge à 20 °C |
| Contenu et stockage | 0 °C à 10 °C |
| Quantité | 25 g |
| Forme | Poudre cristalline |