missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Couvre-chaussures en polyéthylène recouvert de PE
Description
- Jetable et économique
- 6 mil PE
- Coutures surjetées
Spécifications
Spécifications
| Taille | X-Grand |
| Matériau | Polyéthylène, Polypropylène |
| Sans latex | Oui |
| Revêtement | Polyéthylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Ouverture élastique |
| Type de semelle | Fond cousu |
| Résistance | Terre, Grime |
| Afficher plus de résultats |