missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Oxivir™ Tb Disinfectant Solution
Tough on pathogens, not on people
$471.95
Spécifications
| Product Type | Disinfectant Solution |
|---|---|
| Color-coded | No |
| Form | Liquid |
| pH | 3 |
| Sterility | Non-sterile |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19855003
|
Diversey™
7890087 |
1 gal. |
caisse de 4 chaque for $471.95
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Disinfects surfaces in less than one minute
- Ready-to-use, one-step disinfectant saves time
- Gentle formula suitable for daily use
- Non-irritating to skin and eyes
- Penetrates through the toughest soils
- Kills SARS-CoV-2 (COVID-19 Virus)
Spécifications
| Disinfectant Solution | |
| Liquid | |
| Non-sterile | |
| General Virucide, Bactericide, Tuberculocide, Fungicide, Sanitizer |
| No | |
| 3 | |
| Benzyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Dodecylbenzene Sulfonic Acid |