missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Systèmes de fioles de cryobank codés

Poussez le stockage cryogénique à un niveau supérieur avec ce système de fioles doté de tubes à codes-barres 2D dans des racks standard de microplaques pour un usage sur le laboratoire ou des applications automatisées.

Supplier:  Thermo Scientific™ 374258

 Afficher plus de versions de ce produit

Numéro de catalogue. 12570225


Description

Description

Poussez le stockage cryogénique traditionnel au niveau supérieur tout en offrant une capacité de stockage plus dense que les cryoboîtes standards. Thermo Scientific™ Nunc™ Les systèmes de fioles de cryobanque codée comportent des codes-barres 2D gravés au laser et des racks au format microplaques standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de capsulage/décapsulage et d’options d’étiquetage, les tubes Cryobank peuvent être utilisés pour le stockage manuel ou automatisé d’échantillons biologiques jusqu’à l’azote liquide en phase vapeur. Les produits de cryobanque répondent aux exigences de certification les plus avancées et sont disponibles en volume allant de 0,5 à 5,0 mL.

Suivi sécurisé

  • Un code-barres 2D gravé au laser fixé de façon permanente au fond du tube permet de scanner et décoder tout le rack d’un coup sans les retirer du rack, et permet d’associer des données à chaque tube
  • La construction solide en une seule pièce élimine le risque de détachement des labels lors du stockage cryogénique, préservant l’identité du matériel précieux de l’échantillon
  • Gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks complets d’empreintes de microplaques; Les lecteurs permettent une sortie flexible pour stocker des données dans plusieurs formats de bases de données

Format de stockage supérieur

  • Les tubes de cryobanque sont disponibles dans des racks de microplaques économes d’espace ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes traditionnelles, adaptées au format de stockage préféré
  • Le format microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux existantes ainsi qu’avec l’équipement automatisé de manutention des liquides
  • Cette fonction anti-rotation unique permet la compatibilité avec des équipements automatisés de décapsulation/condensation en options à un, 8 canaux ou en rack complet afin de répondre à plusieurs besoins de débit
  • Un bouchon en polypropylène à joint de TPE offre une meilleure étanchéité lors du stockage à haute ou basse température
  • Une surface de faible liaison permet une récupération maximale d’échantillons à faible concentration

Certifié pour répondre à vos besoins d’entreposage

  • Certifié sans ADNSE/ARNSE (0,5/1,0 mL), non pyrongène (test LAL), non toxique (USP test de classe VI)
  • Niveau d’assurance de stérilité 10-6 pour le stockage d’échantillons le plus sensible

Contrôle de qualité rigoureux

  • Les codes-barres 2D sont scannés pour la lisibilité et comparés à une base de données complète des codes-barres précédents afin de s’assurer qu’il n’y a aucun doublon sur la gamme de tubes de stockage Cryobank
  • Validation des tests de fuite réalisée pendant le processus de fabrication afin d’assurer le maintien de l’intégrité de l’échantillon
missing translation for 'recommendations'

missing translation for 'recommendations'

Videos
FDS
Documents

Documents

Promotions

Promotions