missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AcTEV™ Protéase

Numéro de catalogue. 12575023
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
1000 U
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12575023 10 000 U
12575015 1000 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 12575023 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12575023

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

AcTEV™ Protease is supplied with a vial of 20X TEV buffer (1M Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA) and a vial of 100mM DTT.

Reconnaît spécifiquement une séquence de sept acides aminés (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly, clivant entre Gln et Gly), idéale pour retirer les balises d’affinité des protéines de fusion

Une version améliorée de la protéase du virus de la gravure du tabac (TEV) AcTEV™ est très spécifique au site, très active et nettement plus stable que la protéase TEV native, ce qui entraîne une activité accrue à long terme.

  • Activité de clivage très spécifique
  • Amélioration de la stabilité enzymatique pour une activité protéase prolongée
  • Activité sur une large plage de température (4 °C à 30 °C) et de pH (6,0 à 8,5)
  • Séquence de six histidines pour faciliter son élimination de l’échantillon de protéine digérée
  • Plus de 85% de pureté monobande sans contamination par des protéases non spécifiques

  • Application
    • L’incubation avec AcTEV™ la protéase libère la protéine d’intérêt à partir de l’étiquette de fusion
    • C’est une méthode efficace pour éliminer la solubilité, la sécrétion, la détection et les marques de purification des protéines recombinantes
    Spécifications enzymatiques
    • Purifié d’E. coli exprimant le AcTEV™ gène de la protéase
  • Définition d'une unité
    • Une unité de AcTEV™ protéase coupe 85% d’un substrat témoin de 3 μg en 1 heure à 30 °C
  • Conditions de réaction unitaire
    • 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 3 μg de substrat témoin et 1 unité d’enzyme dans 30 μL pendant 1 heure à 30 °C AcTEV™ . La protéase est testée fonctionnellement pour détecter l’absence d’activité de protéase non spécifique

    Purification des protéines marquées GST, purification des protéines marquées His, purification des protéines et peptides, préparation et purification des échantillons de protéines, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Concentration 1 000 unités
Contenu et stockage AcTEV™ La protéase est fournie avec un flacon de tampon TEV 20X [1 M Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA] et un flacon de 100 mM DTT.
Conserver à -20° °C. Stable garanti pendant 1 an lorsqu’il est bien entreposé.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Enzyme Protéase TEV
Tampon compatible Tampon TEV
Température de réaction optimale +4 °C à +30 °C
Quantité 10 000 U
Type de produit Protéase
Gamme de produit AcTEV

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.