missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NovaFluor™ Kits de conjugaison d’anticorps

Numéro de catalogue. K06T04L004
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette ou colorant:
NovaFluor™ Bleu 510
NovaFluor™ Bleu 555
NovaFluor™ Bleu 585
NovaFluor™ Bleu 610/30S
NovaFluor™ Bleu 610/70S
NovaFluor™ Bleu 660/120S
NovaFluor™ Bleu 660/40S
NovaFluor™ Blue 530
NovaFluor™ Jaune 570
NovaFluor™ Jaune 590
NovaFluor™ Jaune 610
NovaFluor™ Jaune 660
NovaFluor™ Jaune 690
NovaFluor™ Jaune 700
NovaFluor™ Jaune 730
NovaFluor™ Red 700
NovaFluor™ Rouge 660
NovaFluor™ Rouge 685
NovaFluor™ Rouge 710
Type de produit:
Trousse de conjugaison
Émission:
510 nm
530 nm
555 nm
570 nm
585 nm
590 nm
610 nm
660 nm
685 nm
690 nm
700 nm
710 nm
730 nm
Quantité:
100 μg
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Étiquette ou colorant Type de produit Émission Quantité
K06T04L004 NovaFluor™ Bleu 660/40S Trousse de conjugaison 660 nm 100 μg
K06T04L008 NovaFluor™ Bleu 510 Trousse de conjugaison 510 nm 100 μg
K06T04L002 NovaFluor™ Blue 530 Trousse de conjugaison 530 nm 100 μg
K06T04L009 NovaFluor™ Bleu 555 Trousse de conjugaison 555 nm 100 μg
K06T04L010 NovaFluor™ Bleu 585 Trousse de conjugaison 585 nm 100 μg
K06T04L003 NovaFluor™ Bleu 610/30S Trousse de conjugaison 610 nm 100 μg
K06T04L011 NovaFluor™ Bleu 610/70S Trousse de conjugaison 610 nm 100 μg
K06T04L012 NovaFluor™ Bleu 660/120S Trousse de conjugaison 660 nm 100 μg
K06T04L017 NovaFluor™ Rouge 660 Trousse de conjugaison 660 nm 100 μg
K06T04L018 NovaFluor™ Rouge 685 Trousse de conjugaison 685 nm 100 μg
K06T04L019 NovaFluor™ Red 700 Trousse de conjugaison 700 nm 100 μg
K06T04L020 NovaFluor™ Rouge 710 Trousse de conjugaison 710 nm 100 μg
K06T04L005 NovaFluor™ Jaune 570 Trousse de conjugaison 570 nm 100 μg
K06T04L013 NovaFluor™ Jaune 590 Trousse de conjugaison 590 nm 100 μg
K06T04L006 NovaFluor™ Jaune 610 Trousse de conjugaison 610 nm 100 μg
K06T04L007 NovaFluor™ Jaune 660 Trousse de conjugaison 660 nm 100 μg
K06T04L014 NovaFluor™ Jaune 690 Trousse de conjugaison 690 nm 100 μg
K06T04L015 NovaFluor™ Jaune 700 Trousse de conjugaison 700 nm 100 μg
K06T04L016 NovaFluor™ Jaune 730 Trousse de conjugaison 730 nm 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Numéro de catalogue. K06T04L004 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K06T04L004
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tirez le meilleur parti de votre conception de panneau en conjuguant des anticorps à NovaFluor des colorants conçus spécifiquement pour l’hygiène spectrale afin d’avoir des spectres d’émission étroits et une excitation croisée laser minimale.

NovaFluor Les kits de conjugaison offrent un flux de travail simple pour conjuguer un fluorophore excitable bleu, jaune-vert ou rouge à votre anticorps de choix en seulement 3 étapes simples. La plateforme de fluorescence par conception Phiton permet d’ajouter des paramètres à vos panneaux actuels dans la recherche de découverte et permet de résoudre des populations colorées avec une excitation croisée quasi nulle, sans émission dans les canaux violets qui affectent d’autres fluorophores.

NovaFluor Le kit de conjugaison offre des fonctionnalités telles que :

  • Un marquage d’anticorps propre et lumineux pour augmenter le nombre de paramètres sur les cytomètres à flux conventionnel et spectral
  • Résoudre les populations avec une excitation croisée limitée/proche de nulle et la performance de propagation la plus faible de toutes les marques fluorescentes excitées bleu, jaune-vert ou rouge
  • Protocole simple en 3 étapes, avec 60 secondes de temps pratique pour conjuguer 10 –100 μg d’anticorps par étiquette
  • Jusqu’à 70% d’excitation en moins comparée aux tandems PE, ce qui entraîne une diminution du débordement et une résolution plus élevée

Méthode de conjugaison en 3 étapes

  • Attacher NovaFluor le Linker à l’anticorps de choix
  • Retirer l’excès NovaFluor de liaison de l’anticorps conjugué ADN-
  • Recuissage NovaFluor à anticorps conjugué à l’oligo-conjugué

Spécifications

À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Quantité 100 μg
Type de produit Trousse de conjugaison
Étiquette ou colorant NovaFluor™ Bleu 660/40S
Gamme de produit NovaFluor
Émission 660 nm

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.