missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ n-Decanoylsucrose, ≥97%, Calbiochem™,
Identifiants chimiques
| CAS | 31835-06-0 |
|---|---|
| Molecular Formula | C22H40O12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 496.55 |
| InChI Key | STVGXWVWPOLILC-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | α-D-Glucopyranoside |
| PubChem CID | 5102725 |
| IUPAC Name | [6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl decanoate |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
2527211GM
|
MilliporeSigma™
2527211GM |
1 g | Glass Bottle |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
2527215GM
|
MilliporeSigma™
2527215GM |
5 g | Glass Bottle |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Identifiants chimiques
| 31835-06-0 | |
| 496.55 | |
| α-D-Glucopyranoside | |
| [6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl decanoate |
| C22H40O12 | |
| STVGXWVWPOLILC-UHFFFAOYSA-N | |
| 5102725 | |
| CCCCCCCCCC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O |
Spécifications
| White | |
| C22H40O12 | |
| STVGXWVWPOLILC-UHFFFAOYSA-N | |
| [6-[3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl decanoate | |
| 5102725 |
| 31835-06-0 | |
| α-D-Glucopyranoside | |
| CCCCCCCCCC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O | |
| 496.55 | |
| ≥97% (HPLC) |